Cyclohexancarbonsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 62.1 EUR
8.18256.0100 8.18256.0500
Cyclohexancarbonsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Formel: C₇H₁₁ClO
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001456
CAS-Nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR