5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Nitro-1H-benzimidazole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18257.0100
8.18257.0100EA 88.6 EUR
8.18257.0100
5-Nitrobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,14 g/mol
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005604
CAS-Nummer: 94-52-0
EINECS: 202-341-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 163.14 g/mol
Bulk Density 270 kg/m3
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR