(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme:
3beta-Acetoxy-2alpha-(acetoxymethyl)-6beta-ethoxy-3,6-dihydro-2H-pyran, (+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxyalpha-D-erythro-hex-2-eno-pyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18289.0001
8.18289.0001EA
0
EUR
8.18289.0001
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside zur Synthese
(+)-Ethyl-4,6-di-O-acetyl-2,3-dideoxy-α-D-erythro-hex-2-enopyranoside
Formel:
C₁₂H₁₈O₆ Molecular Weight: 258,27 g/mol |
MDL:
MFCD01103303 CAS-Nummer: 3323-72-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 76 - 78 °C |
Molar Mass | 258.27 g/mol |
Bulk Density | 200 kg/m3 |
Hill Formula | C12H18O6 |
Storage | +15...+25 °C |
Assay (DSC) | ≥99,0% |
Specific rotation | 105,0 - 107,0 ° |
Identity (IR) | Passes test |