Kupfer(I)iodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupferjodür
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18311.0100
8.18311.0100EA 62.5 EUR
8.18311.0100
Kupfer(I)iodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190.45 g/mol
Siedepunkt: 1290
Schmelzpunkt: 602
Dichte: 5.62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02692
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.08 g/l (18 °C)
Melting Point 588 °C
Molar Mass 190.45 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1290 °C (1013 hPa)
Density 5.62 g/cm3 (20 °C)