(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18315.0100
8.18315.0100EA 0 EUR
8.18315.0100
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
MDL: MFCD00040565
CAS-Nummer: 109838-85-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 184.23 g/mol
Boiling Point 100 - 102 °C (20 hPa)
Flash Point 85 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)