(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18330.0050
8.18330.0050EA 84.9 EUR
8.18330.0050
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄BrO₂P
Molecular Weight: 443,32 g/mol
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011906
CAS-Nummer: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 443.31 g/mol
Bulk Density 360 - 400 kg/m3
Flash Point 195 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials