9-Aminoacridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 9-AA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18362.0010
8.18362.0010EA 59.4 EUR
8.18362.0010
9-Aminoacridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridine
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 194,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037839
CAS-Nummer: 90-45-9
EINECS: 201-995-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 231 - 234 °C
Molar Mass 194.23 g/mol