L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18367.0001
8.18367.0001EA 99.8 EUR
8.18367.0001
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) zur Synthese
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH)
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064218
CAS-Nummer: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 126 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 131.17 g/mol
pH 5.9 (10 g/l, H2O, 22 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR