Imidazol-4,5-dicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18370.0010
8.18370.0010EA 95.2 EUR
8.18370.0010
Imidazol-4,5-dicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Imidazol-4,5-dicarbonsäure
Formel: C₅H₄N₂O₄
Molecular Weight: 156,10 g/mol
MDL: MFCD00005200
CAS-Nummer: 570-22-9
EINECS: 209-327-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 270 - 275 °C
Molar Mass 156.1 g/mol
Bulk Density 650 - 660 kg/m3
pH 3.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Hill Formula C5H4N2O4