Amantadinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18383.0100
8.18383.0100EA 229 EUR
8.18383.0100
Amantadinsulfat, Sigma-Aldrich®
Amantadinsulfat
Formel: C₁₀H₁₉NO₄S
Schmelzpunkt: 299…301 °C
MDL: MFCD00077251
CAS-Nummer: 31377-23-8
EINECS: 250-604-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 299 - 301 °C
Molar Mass 400.57 g/mol
pH 4.9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Synonyms 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
Hill Formula C20H36N2O4S
Chemical Formula C20H34N2 * H2SO4