3,4-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3,4-DAP, 3,4-Pyridindiamin, Pyridin-3,4-diyldiamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18392.0001 8.18392.0005
8.18392.0001EA 44.2 EUR
8.18392.0001 8.18392.0005
3,4-Diaminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 262
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Flammpunkt: 240
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006401
CAS-Nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,03006

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Flash Point 240 °C
Ignition Point 480 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR