(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: D(+)-Carvon, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18410.0025
8.18410.0025EA 51.1 EUR
8.18410.0025
(S)-(+)-Carvon, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ? 15 °C
Dichte: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062997
CAS-Nummer: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₁₀H₁₄O
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling point 228 - 230 °C (1013 hPa)
Density 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flash point 88 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4988 (20 °C, 589 nm)
Solubility 1300 mg/l (18 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 3562 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 1 slightly water endangering