α-Chlor-3-fluortoluol zS

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Chlor-m-fluortoluol

MQ200

8.18419.0010
8.18419.0010EA 87.2 EUR
8.18419.0010
α-Chlor-3-fluortoluol zS
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 67
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8 (3) II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 40 g/l (20 °C)
Molar Mass 144.57 g/mol
Boiling Point 176 - 177 °C (1013 hPa)
Flash Point 58 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR