Tyramin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18444.0025
8.18444.0025EA 89.7 EUR
8.18444.0025
Tyramin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tyramin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO
Schmelzpunkt: 270…272 °C
MDL: MFCD00012901
CAS-Nummer: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 268 - 269 °C
Molar Mass 173.64 g/mol
Synonyms 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
Hill Formula C8H12ClNO
Chemical Formula C8H11NO * HCl