6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), ST029248, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulphide, 4,4'-Thiobis(2-(tert-butyl)-5-methylphenol)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18449.0100
8.18449.0100EA 59.2 EUR
8.18449.0100
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-kresol
Formel: C₂₂H₃₀O₂S
Molecular Weight: 358,5374 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026287
CAS-Nummer: 96-69-5
EINECS: 202-525-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 358.54 g/mol
Flash Point 215 °C
Ignition Point 402 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR