Methylpropionylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18492.0010
8.18492.0010EA
62.1
EUR
8.18492.0010
Methylpropionylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylpropionylacetat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,14 g/mol |
MDL:
MFCD00011705 CAS-Nummer: 30414-53-0 EINECS: 250-184-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 130.14 g/mol |
Boiling Point | 73 - 75 °C (20 hPa) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | 3-Oxopentanoic acid methyl ester |
Hill Formula | C6H10O3 |
Chemical Formula | CH3CH2COCH2COOCH3 |