Bis(triphenylphosphin)kupfer(I)borhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18504.0005
8.18504.0005EA 60.8 EUR
8.18504.0005
Bis(triphenylphosphin)kupfer(I)borhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)kupfer(I)borhydrid
Formel: C₃₆H₃₄BCuP₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013219
CAS-Nummer: 16903-61-0
EINECS: 240-951-0
UN: 2813
ADR: 4.3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 160 - 165 °C decomposes
Molar Mass 602.97 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR