5-Fluoruracil zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18505.0005
8.18505.0005EA 99 EUR
8.18505.0005
5-Fluoruracil zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 130,08 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 12 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 130.08 g/mol
Boiling Point 190 - 200 °C (0.13 hPa)
pH 4.3 - 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)