(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18511.0005
8.18511.0005EA 0 EUR
8.18511.0005
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese
(4-Cyanbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₆H₂₁ClNP
MDL: MFCD00011752
CAS-Nummer: 20430-33-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 326 - 338 °C
Molar Mass 413.88 g/mol
Synonyms Triphenyl-4-cyanobenzylphosphonium chloride
Hill Formula C26H21ClNP