(±)-3-Amino-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18522.0025
8.18522.0025EA 118 EUR
8.18522.0025
(±)-3-Amino-1,2-propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91.11 g/mol
Siedepunkt: 264
Dichte: 1.1752 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008140
CAS-Nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 91.11 g/mol
Boiling Point 140 - 141 °C (12 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 186 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1-Amino-2,3-propanediol
Hill Formula C3H9NO2
Chemical Formula NH2CH2CH(OH)CH2OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR