Nerolidol (cis-/trans-Gemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18553.0100
8.18553.0100EA 80.8 EUR
8.18553.0100
Nerolidol (cis-/trans-Gemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nerolidol (cis-/trans-Gemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008911
CAS-Nummer: 7212-44-4
EINECS: 230-597-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0,014 g/l (20 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 222.37 g/mol
Boiling Point 263 - 266 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4893 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.5 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Melting point -75 °C
Vapour pressure -1 hPa (20 °C)
Refractive index 1,4893 (20 °C, 589 nm)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C