(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18580.0050
8.18580.0050EA 92 EUR
8.18580.0050
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₂₀ClOP
Molecular Weight: 342.8 g/mol
Schmelzpunkt: 190
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011800
CAS-Nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 202 °C
Molar Mass 342.8 g/mol
Bulk Density 450 - 500 kg/m3
Boiling Point 413 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material