2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3-hexin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18587.0100
8.18587.0100EA 71 EUR
8.18587.0100
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Dichte: 0.9469 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004468
CAS-Nummer: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 95 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H14O2