β-Jonon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18619.0100
8.18619.0100EA 87.7 EUR
8.18619.0100
β-Jonon, Sigma-Aldrich®
β-Jonon
Formel: C₁₃H₂₀O
Molecular Weight: 192,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001549
CAS-Nummer: 79-77-6
EINECS: 201-224-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 127 - 128 °C (13 hPa)
Flash Point 122 °C
Refractive Index 1.5192 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR