(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme:
(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
8.18636.0001
8.18636.0001EA
0
EUR
8.18636.0001
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol zur Synthese
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropyliden-D-threitol
Formel:
C₇H₁₄O₄ Molecular Weight: 162,18 g/mol |
MDL:
MFCD00009761 CAS-Nummer: 73346-74-4 EINECS: 277-391-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 46 - 49 °C |
Molar Mass | 162.18 g/mol |
Boiling Point | 110 - 120 °C (1 hPa) |
Flash Point | 1.4574 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | (4R,5R)-(-)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
Hill Formula | C7H14O4 |