tert-Butylchlordimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 104 EUR
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlordimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 (8),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR