(2-Chlorphenyl)acetonitril zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
8.18643.0010
8.18643.0010EA 0 EUR
8.18643.0010
(2-Chlorphenyl)acetonitril zur Synthese
(2-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001898
CAS-Nummer: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1,II