2,4-Dihydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzoresorcinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18652.0250
8.18652.0250EA 99.6 EUR
8.18652.0250
2,4-Dihydroxybenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 391 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Dichte: 0,696 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002277
CAS-Nummer: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 13,01107

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 214.22 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 194 °C
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR