2-[(2-Methyl-2-propanyl)amino]ethanol

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18661.0101
8.18661.0101EA 259 EUR
8.18661.0101
2-[(2-Methyl-2-propanyl)amino]ethanol
2-(tert-Butylamino)ethanol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 0,8818 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002837
CAS-Nummer: 4620-70-6
EINECS: 225-034-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 117.19 g/mol
Boiling Point 176 - 177 °C (1013 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR