5-Methyl-3-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethylisoamylketon, Isoamylethylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 64.6 EUR
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Methyl-3-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-3-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56,7 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009340
CAS-Nummer: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03810

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR