5-Methyl-3-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylisoamylketon, Isoamylethylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18663.1000
8.18663.9160
8.18663.9030
8.18663.1000EA
64.6
EUR
8.18663.1000
8.18663.9160
8.18663.9030
5-Methyl-3-heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-3-heptanon
Formel:
C₈H₁₆O Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –56,7 °C Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009340 CAS-Nummer: 541-85-5 EINECS: 208-793-7 UN: 2271 ADR: 3,III Merck Index: 12,03810 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -57 °C |
Molar Mass | 128.22 g/mol |
Boiling Point | 157 - 162 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (25 °C) |
Flash Point | 43 °C |
Refractive Index | 1.4209 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 48 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...