(R)-(+)-Pulegon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18665.0010
8.18665.0010EA
127
EUR
8.18665.0010
(R)-(+)-Pulegon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Pulegon
Formel:
C₁₀H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063000 CAS-Nummer: 89-82-7 EINECS: 201-943-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 152.23 g/mol |
Boiling Point | 97 °C (15.99 mbar) |
Vapor Pressure | 0.16 hPa (25 °C) |
Flash Point | 82 °C |
Refractive Index | 1.4864 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.935 g/m3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...