2-Thiophenethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-2-ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18682.0025
8.18682.0025EA 112 EUR
8.18682.0025
2-Thiophenethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenethanol
Formel: C₆H₈OS
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,197 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005462
CAS-Nummer: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 128.18 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (2 hPa)
Refractive Index 1.5478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Hill Formula C6H8OS