D(-)-Diethyltartrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(-)-Diethyl-D-tartrat, D(-)-Threarsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, D(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (S,S)-(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-Diethyltartrat, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18685.0025
8.18685.0025EA
82.4
EUR
8.18685.0025
D(-)-Diethyltartrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(-)-Diethyltartrat
Formel:
C₈H₁₄O₆ Molecular Weight: 206,2 g/mol Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00064451 CAS-Nummer: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 17 °C |
Molar Mass | 206.19 g/mol |
Boiling Point | 162 °C (25 hPa) |
Vapor Pressure | 93 °C |
Flash Point | 1.4467 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.20 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate |
Hill Formula | C8H14O6 |
Chemical Formula | C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...