Dibutylmaleat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18688.9050
8.18688.9050EA 0 EUR
8.18688.9050
Dibutylmaleat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylmaleat
Formel: C₁₂H₂₀O₄
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009447
CAS-Nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.173 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 228.29 g/mol
Boiling Point 280 - 282 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 120 °C
Refractive Index 1.4451 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 3.4 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 280 °C