Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 46.2 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR