Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18713.0100
8.18713.0500
8.18713.9010
8.18713.0100EA
46.2
EUR
8.18713.0100
8.18713.0500
8.18713.9010
Methylnicotinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel:
C₇H₇NO₂ Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006388 CAS-Nummer: 93-60-7 EINECS: 202-261-8 Merck Index: 12,06174 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 48 g/l (20 °C) |
Melting Point | 39 °C |
Molar Mass | 137.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 209 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (25 °C) |
Flash Point | 95 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...