Nicotinsäure (Niacin) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Picolinsäure, Vitamin B3, 3-Pyridincarbonsäure, Pyridin-3-carbonsäure, Niacin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 31.9 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000
Nicotinsäure (Niacin) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR