N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 50.1 EUR
8.18727.0025 8.18727.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molecular Weight: 203.43 g/mol
Siedepunkt: 162
Schmelzpunkt: ∼24 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)