2,3-Hexandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methylpropylglyoxal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 84.2 EUR
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Hexandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexandion
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009398
CAS-Nummer: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR