2,3-Hexandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylpropylglyoxal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18732.0025
8.18732.0100
8.18732.0025EA
84.2
EUR
8.18732.0025
8.18732.0100
2,3-Hexandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexandion
Formel:
C₆H₁₀O₂ Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009398 CAS-Nummer: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 114.15 g/mol |
Boiling Point | 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 5.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...