4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18734.0250
8.18734.0250EA 54.2 EUR
8.18734.0250
4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 mg/l (20 °C)
Melting Point 114 - 116 °C
Molar Mass 156.61 g/mol
Boiling Point 246 °C (1013 hPa)
Flash Point 132 °C
Density 0.67 g/cm3
pH 7 (0.2 g/l, H2O)