o-Tolylisothiocyanat zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18738.0005
8.18738.0005EA 122 EUR
8.18738.0005
o-Tolylisothiocyanat zur Synthese
o-Tolylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004802
CAS-Nummer: 614-69-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 149.22 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (27 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)