m-Tolylisothiocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18739.0005
8.18739.0005EA
129
EUR
8.18739.0005
m-Tolylisothiocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
m-Tolylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS Molecular Weight: 149,22 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004807 CAS-Nummer: 621-30-7 EINECS: 210-677-6 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 149.22 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 106 °C |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...