3-Chlor-4-fluoranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 69.9 EUR
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chlor-4-fluoranilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR