(±)-3-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18784.0025
8.18784.0025EA 72.1 EUR
8.18784.0025
(±)-3-Nonanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Nonanol
Formel: C₉H₂₀O
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23…–22 °C
Dichte: 0,8211 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014411
CAS-Nummer: 624-51-1
EINECS: 210-850-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 144.25 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (39 hPa)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4289 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethyl hexyl carbinol
Hill Formula C9H20O
Chemical Formula CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR