2-Decanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18795.0025
8.18795.0025EA 93.9 EUR
8.18795.0025
2-Decanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Decanon
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009571
CAS-Nummer: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3 °C
Molar Mass 156.26 g/mol
Boiling Point 209 - 212 °C
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4253 (20 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl octyl ketone
Hill Formula C10H20O
Chemical Formula CH3(CH2)7COCH3