1,7-Octadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Octa-1,7-diene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18797.4500
8.18797.4500EA 0 EUR
8.18797.4500
1,7-Octadien zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadien
Formel: C₈H₁₄
Molecular Weight: 110,2 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008668
CAS-Nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.08 g/l (20 °C)
Molar Mass 110.20 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Refractive Index 1.4215 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 8.8 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR