6-Chlor-m-kresol
Lieferant: Merck
Achtung
8.18799.0025
8.18799.0025EA 0 EUR
8.18799.0025
6-Chlor-m-kresol
6-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,215 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002175
CAS-Nummer: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
UN: 3437
ADR: 6.1,II