(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18816.0250
8.18816.0250EA
108
EUR
8.18816.0250
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000997 CAS-Nummer: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 198.72 g/mol |
Boiling Point | 195 - 197 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 78 °C |
Refractive Index | 1.4242 (25 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 1.082 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Synonyms | CPTMO |
Hill Formula | C6H15ClO3Si |
Chemical Formula | Cl(CH2)3Si(OCH3)3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...